Stampa…
Cesio ≥99.98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Breakseal ampoule
10146.03 10146.06 10146.14 10146.22
10146.03EA 156 EUR
10146.03 10146.06 10146.14 10146.22
Cesio ≥99.98% (metals basis)
Cesio
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Vacuum sealed in breakseal ampoules Appearance: Golden Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formula: Cs
Punto di ebollizione: 705 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 28,5 °C
Densità: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134037
CAS Number: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051