Stampa…
Cesio 99.95+% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
219190010 219190050
ACRO219190010EA 152 EUR
ACRO219190010 ACRO219190050
Cesio 99.95+% (trace metals basis)
Cesio
Formula: Cs
Peso molecolare: 132,91 g/mol
Punto di ebollizione: 705 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 28,5 °C
Densità: 1,873 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134037
CAS Number: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,02051
Visualizza i codici
Appearance Golden Metal
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Cesium (Cs) ≥99.95 % (metals basis)