Stampa…
Burette automatiche, struttura pellet, con rubinetto intermedio, Schellbach, senza serbatoio, BLAUBRAND®
Fornitore: Brand
22761 22762 22763
BRND22761EA 373 EUR
BRND22761 BRND22762 BRND22763
Burette automatiche, struttura pellet, con rubinetto intermedio, Schellbach, senza serbatoio, BLAUBRAND®
Burette
Boro 3.3, classe AS, marcatura DE-M.
  • Calibrate per scolamento (Ex)
  • Striscia Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
  • Azzeramento automatico, rubinetto intermedio per lo scarico del liquido residuo
Certificazioni: DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: Reservoir bottles must be ordered separately.
Informazioni per l'ordine: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.