Stampa…
Formaldeide ≥37% in soluzione acquosa stabilizzato per istologia acid-, calcium carbonate-free, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: Stabilised with calcium carbonate and methanol
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.03999.1000 1.03999.2500 1.03999.9025 1.03999.0000
1.03999.1000EA 51.8 EUR
1.03999.1000 1.03999.2500 1.03999.9025 1.03999.0000
Formaldeide ≥37% in soluzione acquosa stabilizzato per istologia acid-, calcium carbonate-free, Sigma-Aldrich®
Formaldeide
Formula: CH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
IVDLogo
Visualizza i codici
Assay (acidimetric) 37.0 - 38.0 %
Heavy metals as Pb ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0001 %
Methanol (GC) 8-12 %
Explosion Limit 7 - 73 %(V) (Formaldehyde)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 2.8 - 4 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C (Formaldehyde)