Stampa…
Refrigeratore/riscaldatore digitale PCH-1, PCH-2 e PCH-3 con blocchi per microprovette.
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS
PCH-1 PCH-3 PCH-2
460-0027EA 1370 EUR
460-0027 444-0931 460-0367
Refrigeratore/riscaldatore digitale PCH-1, PCH-2 e PCH-3 con blocchi per microprovette.
Riscaldatori a blocchi Riscaldatori/raffreddatori a blocchi
I riscaldatori/refrigeratori a blocchi Grant bio sono compatti, versatili e di semplice utilizzo. Ideali per il riscaldamento o il raffreddamento rapido di microprovette ed estremamente efficaci per la preparazione di campioni di DNA per elettroforesi denaturante. Possibilità di scelta tra due modelli: PCH-1 con una capacità massima di 32 microprovette di due dimensioni diverse (12 da 1,5 ml e 20 da 0,5 ml), PCH-2 per un massimo di 20 microprovette di un'unica dimensione (1,5 ml).
  • Sistema di termoregolazione Peltier per riscaldamento e raffreddamento