Stampa…
Contenitori per lo smaltimento, Sharpsafe®
Fornitore: Hospidex
SHA-41105610 SHA-41005610 SHA-41405610 SHA-41602610 SHA-41455610
119-0076EA 276 EUR
119-0076 119-0079 119-0081 119-0084 129-1182
Contenitori per lo smaltimento, Sharpsafe®
Bidoni Contenitori per lame
In PP
  • Rimozione di tutti gli aghi con attacco Luer Lock e Luer Slip (eccetto 119-0089, -0086, 129-1809)
  • Adatti per la rimozione degli aghi sulle penne da insulina (eccetto 129-1809, 119-0086, -0089, -0087)
  • Rimozione delle lame per bisturi (eccetto 119-0089, -0086, 129-1809, 119-0084)
TRBA 250, NF X30-500, NF 302 and UN certified
Colore: giallo. Coperchio traslucido.