Stampa…
Colonne cromatografiche ad esclusione dimensionale, serie Asahipak GF-HQ
Fornitore: Resonac
F7600004 F6710018 F7600001 F7600002
554-1758EA 2215 EUR
554-1758 554-1763 554-1757 554-1756
Colonne cromatografiche ad esclusione dimensionale, serie Asahipak GF-HQ
Colonne cromatografiche
La serie GF-HQ è stata progettata per cromatografia a esclusione dimensionale con solventi acquosi (GFC) e organici (GPC). Analisi a prestazioni elevate di campioni contenenti pezzi idrofili e idrofobici, ad esempio tensioattivi.
  • Colonne SEC a base di polimeri con eccellente resistenza ai solventi
  • Per sistemi ad acqua e a solventi organici
* Valore stimato