Stampa…
Capsule per colture cellulari in laminina Corning® BioCoat™
Fornitore: Corning
354405 354452 354458
734-0113EA 270 EUR
734-0113 734-0138 734-0143
Capsule per colture cellulari in laminina Corning® BioCoat™
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
Rivestimento in PS con un'applicazione uniforme di laminina murina. Favoriscono l'adesione, la proliferazione e la differenziazione cellulare di diverse linee cellulari, in particolare neuroni, cellule epiteliali, miociti e mioblasti.
Prodotte in ambiente altamente controllato e sottoposte a rigorosi test per assicurare un'omogeneità e un rendimento ottimali.