Stampa…
Capsule per colture cellulari in fibronectina, Corning® BioCoat™
Fornitore: Corning
354403 354451
734-0111EA 253 EUR
734-0111 734-0137
Capsule per colture cellulari in fibronectina, Corning® BioCoat™
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
Rivestimento in PS con un'applicazione uniforme di fibronectina umana. Favoriscono l'attecchimento, la crescita, la proliferazione e la differenziazione cellulare di molti tipi di cellule, in particolare fibroblasti e altre cellule di origine mesenchimale.
Prodotte in ambiente altamente controllato e sottoposte a rigorosi test per assicurare un'omogeneità e un rendimento ottimali.