Stampa…
Sistema a inserti a 96 pozzetti HTS Corning® FluoroBlok™
Fornitore: Corning
351161 351163 351162 351164
734-0950EA 621 EUR
734-0950 734-0952 734-0951 734-0953
Sistema a inserti a 96 pozzetti HTS Corning® FluoroBlok™
Micropiastre Inserti per piastre
Il sistema a inserti multipozzetto da 96 pozzetti Corning® FluoroBlok™ HTS è una piattaforma per saggi di colture cellulari progettata per l’automazione. L’alloggiamento per inserto monopezzo e la membrana a micropori con blocco della fluorescenza (disponibile con pori da 3,0 e 8,0 μm) consente di aumentare efficienza, produttività e resa nella scoperta di nuovi farmaci. Il design della piastra ricevente riduce al minimo le interferenze tra pozzetti.
  • La piattaforma tecnologica standard supporta più protocolli
  • Rilevamento in tempo reale senza smontare o