Stampa…
VWR® MaximumSF, Calzari, impermeabili
Fornitore: VWR Collection
113-1185EA 123 EUR
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® MaximumSF, Calzari, impermeabili
Indumenti usa e getta
I calzari VWR® Maximum SF sono i più puliti e resistenti dell'intera gamma di indumenti VWR®. Realizzati con una formula di polipropilene non tessuto (SPP) con pellicola in polietilene traspirante, questi indumenti sono stati ideati per ottimizzare protezione, pulizia e comodità.
  • Antiscivolo e antistatici
  • Resistenti a liquidi, cuciture bordate per impedire l'infiltrazione di acqua
  • Coefficiente di attrito di livello superiore per la miglior aderenza
  • Massima resistenza antiscivolo su superfici bagnate e lisce
Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO con controlli di processo severi. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Lunghezza: 381 mm (U*), 419 mm (XL), 470 mm (XXL)
* Taglia unica