Stampa…
VWR® MaximumSF, Sovrascarpe, antiscivolo
Fornitore: VWR Collection
113-1192EA 388 EUR
113-1192 113-1191 113-1190 113-1189 113-1188 113-1187 113-9107
VWR® MaximumSF, Sovrascarpe, antiscivolo
Indumenti usa e getta
I calzari VWR® Maximum SF sono i più puliti e resistenti dell'intera gamma di indumenti VWR®. Realizzati con una formula di polipropilene non tessuto (SPP) con pellicola in polietilene traspirante, questi indumenti sono stati ideati per ottimizzare protezione, pulizia e comodità.
  • Antiscivolo
  • Materiale impermeabile
  • Coefficiente di attrito di livello superiore per la miglior aderenza
  • Massima resistenza antiscivolo su superfici bagnate e lisce
  • Tessuto pulito, a basso rilascio di fibre
Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO con controlli di processo severi. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Lunghezza: 286 mm (M), 356 mm (U*), 381 mm (XL)
* Taglia unica.