Stampa…
VWR®, Maximum SF Frocks
Fornitore: VWR Collection
113-1172EA 145 EUR
113-1172 113-1171 113-1170 113-1169 113-1167 113-1168
VWR®, Maximum SF Frocks
Indumenti usa e getta
I camici VWR® Maximum SF sono i più puliti e duraturi dell'intera gamma di indumenti VWR®. Realizzati con una formula di polipropilene non tessuto (SPP) con pellicola in polietilene traspirante, questi indumenti sono stati ideati per ottimizzare protezione, pulizia e comodità.
  • Colletto con bottone automatico, maniche a raglan, chiusura con bottoni automatici, polsini elasticizzati
  • Protezione superiore contro liquidi e particelle
  • Livello minimo di distacco di particelle: livello 1 della classificazione dei test del tamburo di Helmke
  • Resistenza contro