Stampa…
Capsaicin
Fornitore: Cayman Chemical
10010743-500 10010743-1 10010743-5
CAYM10010743-500EA 70.1 EUR
CAYM10010743-500 CAYM10010743-1 CAYM10010743-5
Capsaicin
Capsaicin
Formula: C₁₈H₂₇NO₃
Punto di ebollizione: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Punto di fusione: 66,1 °C
MDL Number: MFCD00017259
CAS Number: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811