Stampa…
Carbonato di nichel, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nickel(II) carbonate, Nickelous Carbonate
22897.18 22897.30
22897.18EA 44.6 EUR
22897.18 22897.30
Carbonato di nichel, anidro 98%
Carbonato di nichel
Purity: 98% CAS No.: 3333-67-3 Molecular Formula: CNiO3 Formula Weight: 118.72 Physical Form: -100 Mesh Powder Appearance: Pale purple UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011144
Formula: CNiO₃
Peso molecolare: 118,7 g/mol
Densità: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011144
CAS Number: 3333-67-3
EINECS: 222-068-2
UN: 3077
ADR: 9,III