Stampa…
Sodio tetracloroaurato diidrato ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
12148.03 12148.06
12148.03EA 170 EUR
12148.03 12148.06
Sodio tetracloroaurato diidrato ≥99.99% (metals basis) Au 49-50%, Premion®
Sodio tetracloroaurato diidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 13874-02-7 Molecular Formula: AuCl4Na.2H2O Formula Weight: 397.80 (361.77anhy) Physical Form: Crystalline Density: 0.8 Appearance: Yellow-orange Melting Point: 100° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, ether Merck Reference: 14,8688 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149162
Formula: NaAuCl₄·2H₂O
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 0,8
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149162
CAS Number: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8688