Stampa…
Xylene cyanole FF ≥70% (dye content)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: C.I. 42135
B21530.09 B21530.18
B21530.09EA 48.9 EUR
B21530.09 B21530.18
Xylene cyanole FF ≥70% (dye content)
Xylene cyanole FF
CAS No.: 2650-17-1 Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2 Formula Weight: 538.61 Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00019481
Formula: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Peso molecolare: 538,62 g/mol
Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040657
CAS Number: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5