Stampa…
CAPS (acido 3 - (Cicloesilamino) propansulfonico), Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43280.0025 8.43280.0100
8.43280.0025EA 75.3 EUR
8.43280.0025 8.43280.0100
CAPS (acido 3 - (Cicloesilamino) propansulfonico), Sigma-Aldrich®
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Formula: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Peso molecolare: 221,32 g/mol
Punto di fusione: 324 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003837
CAS Number: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773