Stampa…
CAPS (acido 3 - (Cicloesilamino) propansulfonico) 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
172621000 172620010 172622500
ACRO172621000EA 85 EUR
ACRO172621000 ACRO172620010 ACRO172622500
CAPS (acido 3 - (Cicloesilamino) propansulfonico) 99% per biochimica
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Formula: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Punto di fusione: 324 °C (dec.)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003837
CAS Number: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)