CAPS (acido 3 - (Cicloesilamino) propansulfonico) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1135-40-6
Molecular Formula: C9H19NO3S
Formula Weight: 221.32
Odour: Odourless
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 2835588
Merck Reference: 14,1767
MDL No.: MFCD00003837
Formula:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H Peso molecolare: 221,32 g/mol Punto di fusione: 324 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003837 CAS Number: 1135-40-6 EINECS: 214-492-1 Merck Index: 14,1767 |