Stampa…
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21305.14 B21305.22 B21305.36
B21305.14EA 34.8 EUR
B21305.14 B21305.22 B21305.36
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥98%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Purity: 98% CAS No.: 73463-39-5 Molecular Formula: C9H19NO4S Formula Weight: 237.32 Melting Point: 270-274° MDL No.: MFCD00041778
Formula: C₉H₁₉NO₄S
Punto di fusione: 270…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041778
CAS Number: 73463-39-5