Stampa…
4,4'-Dimethylbenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14111.06 A14111.14 A14111.22
A14111.06EA 33.4 EUR
A14111.06 A14111.14 A14111.22
4,4'-Dimethylbenzophenone ≥98%
4,4'-Dimethylbenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 611-97-2 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 200°/17mm MDL No.: MFCD00017214
Formula: C₁₅H₁₄O
Punto di ebollizione: 200 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 92…96 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017214
CAS Number: 611-97-2
EINECS: 210-287-6