Stampa…
4,4'-Dimethylbenzophenone 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
408220100 408220010
ACRO408220100EA 62.5 EUR
ACRO408220100 ACRO408220010
4,4'-Dimethylbenzophenone 98+%
4,4'-Dimethylbenzophenone
Formula: C₁₅H₁₄O
Punto di ebollizione: 200 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 93…97 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017214
CAS Number: 611-97-2
EINECS: 210-287-6
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥98.0 %