Stampa…
4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
161740250 161741000
ACRO161740250EA 66.5 EUR
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 180 - 240 °C (13 -rr)
Punto di fusione: 141…146 °C
Densità: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008404
CAS Number: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %