Stampa…
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11466.14 A11466.22 A11466.36
A11466.14EA 48.5 EUR
A11466.14 A11466.22 A11466.36
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 90-96-0 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1878026
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 180…240 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 142…146 °C
Densità: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008404
CAS Number: 90-96-0
EINECS: 202-028-0