Stampa…
5-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25452.03 B25452.06
B25452.03EA 54.6 EUR
B25452.03 B25452.06
5-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 183802-98-4 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Melting Point: 56-58° MDL No.: MFCD00672940
Formula: C₆H₄BrClO
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672940
CAS Number: 183802-98-4