Stampa…
(1S)-(-)-β-Pinene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (-)-Pin-2(10)-ene
150320010 150322500
ACRO150320010EA 61.7 EUR
ACRO150320010 ACRO150322500
(1S)-(-)-β-Pinene 98%
(1S)-(-)-β-Pinene
Formula: C₁₀H₁₆
Peso molecolare: 136,24 g/mol
Punto di ebollizione: 165…167 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –61 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001345
CAS Number: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07600
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.860 to 0.880
Specific optical rotation -17° to -22° (25°C, 589 nm) (neat)