(1S)-(-)-β-Pinene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(-)-Pin-2(10)-ene
Purity: 99%
CAS No.: 18172-67-3
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4780
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -61°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 2038282
Merck Reference: 14,7446
Optical Rotation: -21° (neat)
UN No.: 2319
MDL No.: MFCD00001345
Formula:
C₁₀H₁₆ Peso molecolare: 136,24 g/mol Punto di ebollizione: 164…165 °C Punto di fusione: –61 °C Densità: 0,860 Flash Pt: 36 °C (96 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001345 CAS Number: 18172-67-3 EINECS: 242-060-2 UN: 2319 ADR: 3,III Merck Index: 14,7446 |