Stampa…
VWR®, Spruzzette, a bocca larga o stretta, Standard Line
Fornitore: VWR Collection
215-2496EA 38.3 EUR
215-2496 215-2534
VWR®, Spruzzette, a bocca larga o stretta, Standard Line
Bottiglie Spruzzette
In LDPE, semitrasparente, con tappo e canula contagocce in PP colorato.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenza termica fino a +80 °C
  • Tappi con codice colore per un'identificazione immediata
Economici, morbidi e semplici da premere. Per utilizzi con soluzioni generiche quali acqua, sapone, alcali e acidi diluiti. Tubo di erogazione con estremità a punta e tappo a vite in PP per ottimizzare il ritorno del terreno.