Stampa…
Bagni a ultrasuoni, Elmasonic serie P
Fornitore: ELMA SCHMIDBAUER
1013737 1013761 1013777 1013737-001 1013735-001 1013761-001 1013777-001 1013804-001 1013810-001
142-0051EA 1250 EUR
142-0051 142-0047 142-0048 ELMA1013737-001 ELMA1013735-001 ELMA1013761-001 ELMA1013777-001 ELMA1013804-001 ELMA1013810-001
Bagni a ultrasuoni, Elmasonic serie P
Bagni a ultrasuoni
Serie Elmasonic P di bagni a ultrasuoni, ideale per tutte le applicazioni in laboratori analitici e medici e nella produzione industriale. Sono disponibili sei misure diverse. Queste pratiche unità sono semplici da azionare con un display in cui vengono visualizzati tutti i parametri impostati ed effettivi. Diverse funzioni speciali rendono le unità perfette per applicazioni di pulizia intense. Tutti i modelli sono dotati di timer meccanico fino a un massimo di 15 minuti.
  • Display nitido
  • Impostazione semplice e intuitiva
  • Ultrasuoni con regolazione della potenza con densità energetica elevata per applicazioni difficili (bassa frequenza) o delicata e silenziosa per la pulizia di capillari e articoli di piccole dimensioni (alta frequenza)
  • Temperatura impostabile da 30 a 80 °C con incrementi di 5 °C
Multifrequenza a 37 kHz. Le applicazioni standard vengono eseguite a 37 kHz. Tutte le unità sono notevolmente più potenti delle unità a ultrasuoni tradizionali. La densità energetica, se risulta troppo elevata per operazioni di pulizia singole, può essere ridotta elettronicamente.
Multifrequenza a 80 kHz. Il funzionamento dell'unità a 80 kHz prolunga il tempo di lavaggio ed è ideale per il trattamento di articoli molto piccoli e delicati. Anche i capillari più sottili vengono raggiunti grazie all'implosione di bolle di cavitazione microscopiche. Un effetto secondario positivo è rappresentato dal basso livello di rumorosità a questa frequenza.
Funzioni ultrasoniche speciali:
Standard: per applicazioni di laboratorio quali miscelazione, dissoluzione e dispersione
Impulsi: potenza aggiuntiva attivabile pari a circa il 20% grazie alle migliori prestazioni della potenza di picco
Spaziatura: per una distribuzione uniforme della potenza ultrasonica nel bagnomaria
Degasamento: per degasare rapidamente campioni o solventi
Regolazione della potenza: riduzione graduale della potenza ultrasonica per il lavaggio di superfici delicate
Sono disponibili due funzioni aggiuntive:
Pausa: per interrompere e riavviare l'applicazione in corso
Controllo della temperatura: avvio automatico degli ultrasuoni quando viene raggiunta la temperatura impostata