Stampa…
Sodio idrossido 10 mol/l (10 N) in soluzione acquosa, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
1.00221.9916EA 0 EUR
1.00221.9916 1.00221.9025 1.00221.9950
Sodio idrossido 10 mol/l (10 N) in soluzione acquosa, SAFC®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II