Stampa…
Tute per camera bianca VWR® Advanced SF
Fornitore: VWR Collection
113-1068EA 173 EUR
113-1068 113-1073 113-1072 113-1071 113-1069 113-1067 113-1066 113-1065 113-1064 113-1063 113-1062 113-1061 113-1070
Tute per camera bianca VWR® Advanced SF
Indumenti usa e getta
Le tute VWR® Advanced SF sono realizzate in polipropilene non tessuto con pellicola in polietilene traspirante.
  • Disponibili con colletto a punta o cappuccio e calzari attaccati
  • Maniche a giro, chiusura a zip, polsini elasticizzati
  • Tessuto resistente con una buona traspirazione e velocità di fuoriuscita dell'acqua
  • Protezione elevata contro liquidi e particolato
  • Distacco di particelle: livello II della classificazione dei test del tamburo di Helmke
  • Tessuto morbido e comodo
Vengono testate e prodotte in strutture con certificazione ISO con controlli diMore Product Information