Stampa…
VWR® Advanced, Camici da laboratorio, SF, monouso
Fornitore: VWR Collection
113-1150EA 135 EUR
113-1150 113-1149 113-1147 113-1146 113-1145 113-1148
VWR® Advanced, Camici da laboratorio, SF, monouso
Indumenti usa e getta
I camici da laboratorio VWR® Advanced SF sono realizzati in polipropilene non tessuto con pellicola in polietilene traspirante.
  • Colletto a punta, maniche a giro, chiusura con bottoni automatici, polsini elasticizzati, tre tasche
  • Tessuto resistente con una buona traspirazione e velocità di fuoriuscita dell'acqua
  • Protezione elevata contro liquidi e particelle
  • Distacco di particelle: livello II della classificazione dei test del tamburo di Helmke
  • Tessuto morbido e comodo
Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO con controlli di processo severi. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.