Stampa…
VWR® Basic, Tute per camera bianca, SMS
Fornitore: VWR Collection
113-1097EA 194 EUR
113-1097 113-1103 113-1102 113-1101 113-1099 113-1096 113-1098 113-1095 113-1094 113-1093 113-1092 113-1091 113-1090
VWR® Basic, Tute per camera bianca, SMS
Indumenti usa e getta
Queste tute per camera bianca sono realizzate in tessuto multistrato SMS (spunbonded-meltblown-spunbonded) senza lattice che offre un'elevata flessibilità e al tempo stesso morbidezza, comodità e traspirazione.
  • Colletto a punta, maniche a giro, chiusura a zip, polsini elasticizzati
  • Protezione contro liquidi e particolato
  • Resistenza contro schizzi di prodotti chimici leggeri
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Genere
Applicazioni per abiti Cleanroom,Laboratory