Stampa…
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Fornitore: VWR Collection
113-1462EA 77.1 EUR
113-1462 113-1461
VWR® Basic, Bouffant Caps, with Latex
Indumenti usa e getta
VWR® Basic bouffant caps are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulates, in non hazardous environments.
  • Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
  • Vengono testate e prodotte in strutture con certificazione ISO
  • I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Genere
Applicazioni per abiti Cleanroom