Stampa…
VWR® Basic, Camici da laboratorio per Cleanroom, SPP, monouso
Fornitore: VWR Collection
113-1114EA 96.5 EUR
113-1114 113-1113 113-1112 113-1111 113-1124 113-1115 113-1116 113-1123 113-1122 113-1121 113-1120 113-1119 113-1118
VWR® Basic, Camici da laboratorio per Cleanroom, SPP, monouso
Indumenti usa e getta
I camici da laboratorio in SPP Basic VWR® sono realizzati in polipropilene, tessuto non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Colletto classico, maniche a giro, chiusura a scatto
  • Polsini elasticizzati o in tessuto, senza tasche o con tre tasche
  • Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi. Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Confezione: 25 or 30 coats per carton.