Stampa…
Zinco carbonato basico, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Dicarbonatohexahydroxypentazinc, Zinc carbonate hydroxide, Zinc hydroxide carbonate
1.08808.1000 1.08808.9029
1.08808.1000EA 1890 EUR
1.08808.1000 1.08808.9029
Zinco carbonato basico, SAFC®
Zinco carbonato basico
Formula: C₂H₆O₁₂Zn₅
Peso molecolare: 549,01 g/mol
Punto di fusione: > 140 °C
Densità: 3,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011519
CAS Number: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7