Stampa…
Zinco carbonato basico (>58,0% Zn) ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14590.0B A14590.30
A14590.0BEA 59.4 EUR
A14590.0B A14590.30
Zinco carbonato basico (>58,0% Zn) ≥97%
Zinco carbonato basico
Purity: 97% CAS No.: 5263-02-5 Molecular Formula: Zn5(CO3)2(OH)6 Formula Weight: 548.97 MDL No.: MFCD00151660
Formula: C₂H₆O₁₂Zn₅
Punto di fusione: > 140 °C
Densità: 3,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011519
CAS Number: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7
UN: 3077
ADR: 9,III