Stampa…
Polivinil alcool, M.W. 145,000 ≥98% per sintesi, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14894.0101 8.14894.1001
8.14894.0101EA 25.9 EUR
8.14894.0101 8.14894.1001
Polivinil alcool, M.W. 145,000 ≥98% per sintesi, hydrolysed, Sigma-Aldrich®
Polivinil alcool
Formula: [-CH₂CH(OH)-]n
Densità: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00081922
CAS Number: 9002-89-5
Visualizza i codici
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)