Stampa…
Phthalocyanine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
32073.03 32073.06 32073.14
32073.03EA 33.6 EUR
32073.03 32073.06 32073.14
Phthalocyanine
Phthalocyanine
CAS No.: 574-93-6 Molecular Formula: C32H18N8 Formula Weight: 514.52 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00005085
Formula: C₃₂H₁₈N₈
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 1,447 g/cm³ (–113 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005085
CAS Number: 574-93-6
EINECS: 209-378-3