Phenoxazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 135-67-1
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 143234
Merck Reference: 14,7253
MDL No.: MFCD00005014
Formula:
C₁₂H₉NO Punto di ebollizione: 180…185 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 154…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005014 CAS Number: 135-67-1 EINECS: 205-210-8 Merck Index: 14,7253 |