Stampa…
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
A2253.0100 A2253.0500
A2253.0100EA 305 EUR
A2253.0100 A2253.0500
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Peso molecolare: 306,11 g/mol
MDL Number: MFCD00002135
CAS Number: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3