Stampa…
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
35675-100EA 121 EUR
35675-100 35675-250 35675-50 35675.50G
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato, Millipore®
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MDL Number: MFCD00002135
CAS Number: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3