Stampa…
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
410990250 410991000 410995000
ACRO410990250EA 46.5 EUR
ACRO410990250 ACRO410991000 ACRO410995000
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato 98%
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Peso molecolare: 306.11 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002135
CAS Number: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Isomer ≤2 % alpha-Isomer