Stampa…
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico
Fornitore: PanReac AppliChem
A1394.0001 A1394.0005 A1394.9050
A1394.0001EA 220 EUR
A1394.0001 A1394.0005 A1394.9050
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico
Formula: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
Punto di fusione: 175 a 178 °C
MDL Number: MFCD00036973
CAS Number: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6