Stampa…
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: NADP-Na
481971-1 481971-5 481971-500
481971-1EA 652 EUR
481971-1 481971-5 481971-500
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico, Calbiochem®
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico
Formula: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃
Punto di fusione: 175 a 178 °C
MDL Number: MFCD00036973
CAS Number: 1184-16-3
EINECS: 214-664-6