Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
NADP-Na
44126.03
44126.MD
44126.03EA
410
EUR
44126.03
44126.MD
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale monosodico
CAS No.: 1184-16-3
Molecular Formula: C21H27N7NaO17P3
Formula Weight: 765.40
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 4779954
MDL No.: MFCD00036973
Formula:
C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃ Peso molecolare: 765,39 g/mol Punto di fusione: 175 a 178 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00036973 CAS Number: 1184-16-3 EINECS: 214-664-6 |