Stampa…
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: NADP-Na2
481972-1 481972-100
481972-1EA 788 EUR
481972-1 481972-100
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata), Millipore®
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Peso molecolare: 787.37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065390
CAS Number: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8