Stampa…
Nicotinamide adenina dinucleotide (forma ridotta) sale disodico (NAD-Na2)
Fornitore: PanReac AppliChem
A1393.0001 A1393.0010
A1393.0001EA 85.1 EUR
A1393.0001 A1393.0010
Nicotinamide adenina dinucleotide (forma ridotta) sale disodico (NAD-Na2)
NADH-Na2
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
MDL Number: MFCD00036200
CAS Number: 606-68-8
EINECS: 210-123-3