Stampa…
Nicotinamide adenina dinucleotide (forma ridotta) sale disodico (NAD-Na2), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
481913-1 481913-500
481913-1EA 210 EUR
481913-1 481913-500
Nicotinamide adenina dinucleotide (forma ridotta) sale disodico (NAD-Na2), Millipore®
NADH-Na2
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Peso molecolare: 709.41 g/mol
MDL Number: MFCD00036200
CAS Number: 606-68-8
EINECS: 210-123-3